Przygotowanie mediów
Przygotowanie pożywek do hodowli komórkowych znacząco wpływa na wzrost komórek ssaków i wyniki eksperymentów. Podobnie, istnieją specyficzne pożywki opracowane w celu wspierania hodowli mikroorganizmów in vitro. Pożywki hodowlane stanowią źródło energii dla wzrostu komórek i związków, które regulują procesy komórkowe. Zarówno kultury prokariotyczne, jak i eukariotyczne mogą mieć określone wymagania dotyczące wzrostu. Wybór pożywki zależy od typu kultury, celu hodowli i wymagań dotyczących gęstości komórek.
Nagrodzone kategorie
Wybieraj spośród szeregu zoptymalizowanych formuł pożywek do hodowli komórkowych, w tym DMEM, RPMI-1640 i opcji bez surowicy dla różnych potrzeb komórkowych.
Hoduj komórki, organy, tkanki za pomocą podłoży do hodowli roślin, takich jak MS, B5, Phytamax™ Orchid Medium, wzbogaconych o składniki odżywcze i regulatory.
Odczynniki do hodowli tkanek roślinnych, w tym środki żelujące, regulatory wzrostu roślin, auksyny, cytokininy i inne suplementy wspomagające wzrost i rozwój komórek i tkanek roślinnych w kulturze.
Przygotowanie pożywek
Komercyjne pożywki hodowlane są dostarczane w postaci odwodnionej lub sproszkowanej, w postaci płynnego koncentratu lub jako roztwory robocze. Odwodnione pożywki do hodowli bulionowych należy przygotować poprzez rozpuszczenie w wodzie destylowanej i dostosowanie końcowego pH przed sterylizacją. Sproszkowane pożywki do hodowli agarowych należy rozpuścić w wodzie destylowanej, wymieszać, a następnie zagotować lub autoklawować przed przelaniem do sterylnych szalek Petriego przy użyciu technik aseptycznych. Podłoża hodowlane dostarczane jako płynne koncentraty muszą być aseptycznie rozcieńczone w wodzie destylowanej, dostosowane pod względem pH i dozowane do sterylnych pojemników w celu przechowywania. Podłoża hodowlane dostarczane jako roztwory robocze są gotowe do użycia po dodaniu wymaganej surowicy lub innych suplementów w warunkach sterylnej filtracji i/lub aseptycznych oraz ogrzaniu do odpowiedniej temperatury dla wzrostu komórek.
Sterylizacja podłoża hodowlanego
Podłoża hodowlane przygotowane z proszków muszą być sterylizowane przez filtrację, ogrzewanie lub autoklawowanie przed użyciem. Chociaż płynne pożywki są często dostarczane sterylne i w stężeniu gotowym do użycia, zaleca się sterylną filtrację, szczególnie jeśli przed użyciem mają zostać dodane surowice lub inne suplementy.
Suplementy pożywek hodowlanych
Niektóre suplementy wymagane do hodowli komórek lub regulacji są niestabilne lub nietrwałe termicznie; dlatego muszą być dodane przez użytkownika do sterylizowanego termicznie podstawowego podłoża hodowlanego przed użyciem. Surowica zwykle pochodząca ze źródeł bydlęcych (FBS) jest powszechnym suplementem stosowanym w pożywkach do hodowli komórek zwierzęcych. Hormony, czynniki wzrostu i specyficzne cząsteczki sygnalizacyjne mogą być wymagane do wzrostu niektórych typów komórek. Dodatki takie jak IPTG są używane do indukowania ekspresji białek. Antybiotyki mogą być również dodawane do pożywek hodowlanych w celu kontrolowania wzrostu zanieczyszczeń bakteryjnych i grzybiczych, chociaż zanieczyszczenie może być dobrze kontrolowane dzięki odpowiedniej obsłudze i przechowywaniu pożywek.
Przechowywanie i stosowanie podłoży hodowlanych
Komercyjne i gotowe podłoża hodowlane w postaci płynnej, wylanego agaru lub roztworów roboczych są zwykle przechowywane w temperaturze 4 °C w ciemności, aby powstrzymać wzrost mikroorganizmów oportunistycznych i zapobiec degradacji składników podłoża hodowlanego pod wpływem światła. Przed zaszczepieniem kulturami, pożywki należy ogrzać do odpowiedniej temperatury dla wzrostu komórek.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Jest to tabela porównawcza hodowli komórkowych, w której można znaleźć nasze produkty do hodowli komórkowych, w tym produkty do hodowli komórkowych Corning Cellgro i DPBS.
- Invitrogen/Gibco Media Cross Reference Chart for tissue culture media. Find direct replacements for Gibco cell culture products in Europe.
- Find direct replacements for Gibco by Life Technologies media or Invitrogen cell culture products. All Gibco media equivalents such as FBS, EMEM (Eagle), PBS, and trypsin include a CoA.
- Serum cross reference tables allow you to find our products to replace sera from Invitrogen/Gibco, Hycolne, Mediatech, Biowhittaker, Biomeda, and Fisher.
- Bovine serum albumin (BSA) structure, molecular weight, function, solubility, how BSA is made, purification methods, applications and purchasing.
- Zobacz wszystkie (35)
Powiązane protokoły
- Chroń swoją inwestycję dzięki najlepszym praktykom przechowywania i rozmrażania FBS i innych surowic. Próbki FBS do walidacji w protokole hodowli komórkowej.
- Plant tissue culture media are generally sterilized by autoclaving at 121 °C and 1.05 kg/cm2 (15-20 psi). The time required for sterilization depends upon the volume of medium in the vessel.
- Protocol for charcoal stripping fetal bovine serum for hormonal depletion, with and without heat inactivation.
- Protocol for the seeding and cultivation of primary cells received in cryopreserved or proliferating formats. Information on primary cell culture, cell handling and passaging.
- Zobacz wszystkie (4)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com