Merck
Strona głównaTesty aktywności enzymówTest enzymatyczny lizozymu (EC 3.2.1.17)
Test enzymatyczny lizozymu (EC 3.2.1.17)
Ta procedura może być stosowana do enzymatycznego oznaczania produktów lizozymu. Spektrofotometryczne oznaczanie szybkości (A450, ścieżka światła = 1 cm) opiera się na następującej reakcji:
Lizozym
Micrococcus lysodeikticus Cells (Intact)  -------->  Micrococcus lysodeikticus Cells (Lysed)
Unit Definition - One unit of Lysozyme will produce a ΔA450 of 0.001 na minutę przy pH 6,24 w temperaturze 25 °C przy użyciu zawiesiny Micrococcus lysodeikticus jako substratu w mieszaninie reakcyjnej o objętości 2,6 ml.
Środki ostrożności
W celu uzyskania informacji dotyczących zagrożeń i bezpiecznego postępowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki.
Wymagane odczynniki i sprzęt
1.0 M roztwór jednozasadowego fosforanu potasu (P8709)
1.0 M roztwór dwuzasadowy fosforanu potasu (P8584)
1 M roztwór wodorotlenku potasu (KOH)
1 M roztwór HCl
Micrococcus lysodeikticus, ATCC No. 4698, komórki liofilizowane (M3770)
Instrukcja przygotowania
Do przygotowania odczynników należy używać ultraczystej wody (oporność ≥18 MΩxcm w temperaturze 25 °C).
Bufor (50 mM bufor fosforanu potasu, pH 6.24, w 25 °C) - Do przygotowanych 550 ml:
  • Dodaj 20,125 ml 1,0 M jednozasadowego roztworu fosforanu potasu (P8709).
  • Dodaj 7,375 ml 1,0 M dwuzasadowego roztworu fosforanu potasu (P8584).
  • Dodaj ultraczystą wodę, aby uzupełnić końcową objętość do 550 ml.
  • Dostosuj pH do 6,24 w 25 ° C za pomocą 1 M KOH lub 1 M HCl.
Zawiesina substratu (0,015% [w/v] Micrococcus lysodeikticus zawiesina komórek) - Przygotuj 0.15 mg/ml zawiesiny w buforze przy użyciu liofilizowanych komórek Micrococcus lysodeikticus, ATCC nr 4698 (M3770).
Przydatność podłoża - A450 tej zawiesiny musi wynosić między 0,6-0,7 w stosunku do ślepej próby buforu. W razie potrzeby dostosuj absorbancję, używając odpowiedniej ilości buforu lub komórek Micrococcus lysodeikticus .
Roztwór enzymu (lizozymu) - Bezpośrednio przed użyciem przygotować roztwór zawierający 200-400 jednostek/ml lizozymu w zimnym (2-8 °C) buforze.
Procedura
1. Odmierzyć pipetą następujący odczynnik do odpowiednich kuwet i wyrównać temperaturę do 25 °C za pomocą odpowiednio termostatowanego spektrofotometru:
2. Następnie dodaj:
3. Natychmiast wymieszać przez odwrócenie i rejestrować spadek A450 przez 5 minut. Uzyskać maksymalną szybkość liniową (ΔA450/minutę) dla wszystkich testów i ślepej próby, stosując co najmniej jednominutowy odstęp i co najmniej 4 punkty danych.
Wyniki
Obliczenia
1.
lizozym-eq1
gdzie:
df = współczynnik rozcieńczenia
0,001 = zmiana absorbancji (ΔA450) zgodnie z definicją jednostki
0.1 = objętość (w mililitrach) roztworu enzymu
2.      
lizozym-eq2
Produkty
Loading
Odniesienie
1.
Shugar D. 1952. The measurement of lysozyme activity and the ultra-violet inactivation of lysozyme. Biochimica et Biophysica Acta. 8302-309. https://doi.org/10.1016/0006-3002(52)90045-0