Merck
Strona głównaTesty aktywności enzymówTest enzymatyczny elastazy (EC 3.4.21.36)
Test enzymatyczny elastazy (EC 3.4.21.36)
Opis
Ta procedura może być stosowana do produktów elastazy przy użyciu SucAla3-pNA jako substratu.
Ciągłe spektrofotometryczne oznaczanie szybkości (A410, droga światła = 1 cm) opiera się na następującej reakcji:
Test enzymatyczny elastazy
gdzie:
SucAla3-pNA = N-Succinyl-Ala-Ala-p-nitroanilid
SucAla3 = N-Succinyl-Ala-Ala-Ala
p
NA = p-Nitroanilide
Unit Definition - One unit of Elastase will hydrolyze 1.0 µmoli N-sukcynylo-L-Ala-Ala-p-nitroanilidu na minutę przy pH 8.0 w temperaturze 25 °C.
Środki ostrożności
W celu uzyskania informacji dotyczących zagrożeń i bezpiecznego postępowania należy zapoznać się z kartą charakterystyki.
Wymagane odczynniki i sprzęt
Trizma® base (Product No. T1503)
N-Succinyl-Ala-Ala-p-nitroanilide (Product No. S4760)
.Instrukcje przygotowania
Do przygotowania odczynników należy używać ultraczystej wody (oporność ≥18 MΩxcm w temperaturze 25 °C).
Bufor (100 mM Tris HCl, pH 8,0 w 25 °C) - Przygotuj 12,1 mg/ml roztworu Trizma® base (Product No. T1503) w wodzie ultraczystej. Dostosuj pH do 8,0 w 25 °C za pomocą 1 M HCl.
Roztwór substratu (4.4 mM roztwór SucAla3-pNA) - Przygotuj 2 mg/ml roztworu  N-Succinyl-Ala-Ala-p-nitroanilidu  (Nr produktu. S4760) w buforze.
Roztwór enzymu (elastazy) - Bezpośrednio przed użyciem przygotować roztwór zawierający 0,2-0.5 jednostek/ml elastazy w zimnym (2-8°C) buforze.
Procedura
W 3,00 ml mieszaniny reakcyjnej, końcowe stężenia wynoszą 96,7 mM Trizma®, 0.29 mM N-sukcynylo-Ala-Ala-p-nitroanilidu i 0,02-0,05 jednostki elastazy.
1.     Odpipetuj następujące odczynniki do odpowiednich kuwet:
2.     Wymieszać przez odwrócenie i wyrównać do 25 °C. Następnie dodać:
3. Natychmiast wymieszać przez odwrócenie i rejestrować wzrost A410 przez ~5 minut. Uzyskaj ΔA410/minutę, używając maksymalnej szybkości liniowej zarówno dla testu, jak i ślepej próby, używając co najmniej 4 punktów danych w jednominutowym przedziale czasu.
Wyniki
Obliczenia
.
1.
gdzie:
3,00 = całkowita objętość (mL) testu
df = współczynnik rozcieńczenia
8.8 = milimolarny współczynnik ekstynkcji p nitroaniliny przy 410 nM przy pH 8,0
0,1 = objętość (mL) użytego roztworu enzymu
2.
Powiązane produkty
Loading
Referencje
1.
Bieth J, Spiess B, Wermuth CG. 1974. The synthesis and analytical use of a highly sensitive and convenient substrate of elastase. Biochemical Medicine. 11(4):350-357. https://doi.org/10.1016/0006-2944(74)90134-3