Fotometria i reflektometria
Fotometria to pomiar światła zaabsorbowanego w zakresie od ultrafioletu (UV) przez widzialny (VIS) do podczerwieni (IR). Pomiar ten jest wykorzystywany do określenia ilości analitu w roztworze lub cieczy. Fotometry wykorzystują określone źródło światła i detektory, które przekształcają światło przechodzące przez roztwór próbki w proporcjonalny sygnał elektryczny. Detektorami tymi mogą być na przykład fotodiody, fotorezystory lub fotopowielacze. Fotometria wykorzystuje prawo Beera-Lamberta do obliczania współczynników uzyskanych z pomiaru transmitancji. Korelacja między absorbancją a stężeniem analitu jest następnie ustalana za pomocą funkcji kalibracji specyficznej dla testu w celu uzyskania bardzo dokładnych pomiarów.
Nagrodzone kategorie
Przyrządy, oprogramowanie, akcesoria i gotowe do użycia zestawy testowe Spectroquant® dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i zapewnieniu jakości od początku do końca zapewniają precyzyjne i szybkie wyniki przy łatwej obsłudze systemu.
Kolorymetryczne i miareczkowe zestawy testowe z kolorowymi kartami umożliwiają łatwą i precyzyjną analizę w akwakulturze, wodach powierzchniowych i przemysłowych.
Nasz wybór pasków testowych MQuant® i Reflectoquant® obejmuje różne paski testowe do szybkiej, precyzyjnej i taniej analizy w terenie lub na miejscu.
Bibułki wskaźnikowe pH MQuant® i Reflectoquant®, zestawy i niekrwawiące paski pH sprawiają, że szybki pomiar pH jest łatwiejszy niż kiedykolwiek.
Fotometria
Fotometria jest szeroko stosowaną analizą ilościową w laboratoriach badawczych do określania ilości związków nieorganicznych i organicznych w roztworach i innych cieczach. Fotometria ma również szerokie zastosowanie przemysłowe w oznaczaniu zanieczyszczeń w wodzie pitnej i ściekach, analizie składników odżywczych w glebie, próbkach żywności i napojów, składzie materiałów budowlanych i wielu innych dziedzinach.
Budowa i działanie fotometru
Komponenty typowego fotometru obejmują źródło światła, monochromator, próbkę i detektor. Źródłem światła mogą być lampy wolframowo-halogenowe (zazwyczaj źródło światła używane do analiz w zakresie światła widzialnego) lub diody LED. Do pomiarów w zakresie UV-Visible można użyć ksenonowej lampy błyskowej. Monochromator filtruje światło emitowane przez źródło światła, aby przepuścić tylko bardzo wąskie spektrum. Światło przechodzi następnie przez kuwetę lub celę do przechowywania próbek. W zależności od ilości analitu (lub barwnika pochodzącego z niego), który jest obecny w roztworze próbki, część światła jest pochłaniana przez roztwór, a pozostała część jest transmitowana. Przepuszczane światło jest kierowane w stronę detektorów, które wytwarzają prąd elektryczny proporcjonalny do natężenia światła.
Prawo Beera-Lamberta
Prawo Beera-Lamberta, znane również jako prawo Beera, stwierdza, że ilość światła pochłoniętego przez próbkę jest wprost proporcjonalna do stężenia obecnego analitu i długości ścieżki światła przez próbkę. "Próbka" w tym kontekście oznacza sam analit (pomiar bezpośredni) lub barwnik pochodzący z analitu (przy użyciu odczynników lub zestawów). Zależność ta jest opisana wzorem:
A = elc |
gdzie |
A = absorbancja próbki |
Spektrofotometr mierzy natężenie światła przed i po przejściu przez roztwór i odnosi je do transmitancji (T) za pomocą następującego równania: |
Przepuszczalność(T)=It/Io |
It i Io to natężenie światła odpowiednio po i przed przejściem przez roztwór. Transmitancja jest związana z absorbancją równaniem: |
Absorbancja(A)=-log(T) |
Reflektometria
Reflektometria (znana również jako fotometria reemisyjna) jest nieniszczącą techniką analityczną, która wykorzystuje odbicie światła przez powierzchnie i interfejsy do pomiaru cech takich jak intensywność koloru, grubość powłoki i współczynnik załamania światła.
Podobnie jak w przypadku innych fotometrów, główne elementy reflektometrów obejmują źródło światła, zwykle diody LED o długiej żywotności o określonych długościach fal, które są skupiane na powierzchni próbki za pomocą systemu soczewek, a odbite światło jest mierzone przez detektory.
Reflektometry są często projektowane do pomiaru fizycznych właściwości powierzchni, takich jak zmiany koloru na pasku testowym. W tym podejściu próbkę można umieścić na pasku testowym, a jej wartość remisji (REM) można porównać z odpowiednimi kontrolami i standardami. Podobnie jak w fotometrii, różnica w intensywności światła emitowanego i odbitego pozwala na ilościowe określenie stężenia określonych analitów.
Reflektometria jest powszechnie stosowana w zastosowaniach przemysłowych jako szybka, czuła metoda ilościowego oznaczania szerokiej gamy parametrów organicznych i nieorganicznych w wodzie, żywności, napojach i próbkach środowiskowych, a także w innych różnorodnych zastosowaniach, takich jak analiza powierzchni materiałów budowlanych i kwantyfikacja koloru skóry.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- Tabela transmitancji do absorbancji umożliwia szybką konwersję wartości transmitancji do absorbancji w laboratorium lub w terenie.
- Jesteśmy światowym liderem w branży nauk przyrodniczych i produkujemy zestawy testowe do pomiaru wielu analitów. Water Online rozmawiało z nami o postępach w pomiarze chemicznego zapotrzebowania na tlen.
- Krok po kroku dokładne reflektometryczne oznaczanie amonu w ściekach za pomocą odczynnika Nesslera lub błękitu indofenolowego przy użyciu systemu Reflectroquant® i pasków testowych.
- Łatwe w użyciu, ekonomiczne i oparte na smartfonie niezawodne oznaczanie pH mleka i produktów mlecznych za pomocą pasków testowych pH MQuant® i aplikacji MQuant® StripScan.
- Procent utlenienia fosfolipidu można określić stosując prawo Beera do obliczenia stężenia peroksydowanego fosfolipidu na podstawie jego absorbancji przy 234 nm.
- Zobacz wszystkie (40)
Powiązane protokoły
- Preparation of a standard solution for Hydrogen peroxide
- Przygotowanie standardowego roztworu formaldehydu
- Przygotowanie standardowego roztworu chloru całkowitego.
- Photometric determination using the indophenol blue method after extraction with calcium chloride solution
- Photometric determination with Chromazurole S subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
- Zobacz wszystkie (81)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Powiązane seminaria internetowe
Weź udział w naszym webinarium 15 czerwca, aby dowiedzieć się, jak szybko przeanalizować parametry chemicznego środka dezynfekującego, aby zapewnić bezpieczeństwo linii produkcyjnej po dezynfekcji & różne dostępne metody.
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email custserv@sial.com