Analiza UHPLC/MS kannabinoidów przyprawowych na 7818 C18
CONDITIONS
column
Titan C18, 10 cm x 2.1 mm, 1.9 μm particles (577124-U)
mobile phase
[A] 0.1% formic acid in 95:5, water:acetonitrile; [B] 0.1% formic acid in 5:95, water:acetonitrile;
gradient
25% B held for 1 min; to 45% B in 0.5 min; 45% B held for 4.5 min; to 80% B in 0.5 min; 80% B held for 4 min
flow rate
0.5 mL/min
pressure
8756 psi (604 bar)
column temp.
35 °C
detector
MS-ESI+,100 - 1000 m/z scan, XIC
injection
2 μL
sample
100 ng/mL in 60:40, water:methanol
Opis
Komentarz do analizy
Syntetyczne kannabinoidy (np. "Spice") to rodzaj dopalaczy, które zapewniają haj podobny do tego po zażyciu marihuany. Nowe syntetyczne kannabinoidy są stale wprowadzane, ponieważ dostawcy modyfikują struktury molekularne. Zdolność do szybkiej i niezawodnej identyfikacji stale zmieniającej się populacji tych związków jest poważnym wyzwaniem analitycznym stojącym przed chemikami sądowymi. Poniżej przedstawiono szybki i wydajny rozdział UHPLC zestawu tych związków na kolumnie Titan C18. Najwyższej jakości rozpuszczalniki LC-MS zostały użyte w celu zapewnienia niskiego poziomu zakłóceń tła i niskiej zawartości cząstek stałych, co zapewnia niezawodną i bezawaryjną pracę. CRM firmy Cerilliant zapewniły niezawodną identyfikację i kwantyfikację.