Merck
Analiza USP HPLC soli sodowej ampicyliny na aparacie 2445 Express C18
Analiza USP HPLC soli sodowej ampicyliny na aparacie 2445 Express C18 application for HPLC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express C18, 5 μm HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 10 cm × 4.6 mm I.D., 5 μm particles (50536-U)
mobile phase
[A:B:C:D] [A] acetonitrile, [B]water, [C] 1M Potassium phosphate monobasic in water, [D] 1N acetic acid in water (80:909:10:1)
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 254 nm
injection
10 μL
sample
1 mg/mL in mobile phase
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja została wygenerowana przez RTC na Ascentis Express C18.