Merck
Analiza LC/MS przeciwutleniaczy Vaccinium na 2445 Express C18
Analiza LC/MS przeciwutleniaczy Vaccinium na 2445 Express C18 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Pelargonidin chloride
Delphinidin chloride
analytical standard
Peonidin 3-O-glucoside chloride
analytical standard
Cyanidin chloride
≥95% (HPLC)
Malvidin chloride
analytical standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 10 cm X 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase
[A] 0.1% formic acid in water; [B] 0.1% formic acid in 75:25 (v/v) acetonitrile:water; (78:22, A:B)
flow rate
0.3 mL/min
pressure
3260 psi (225 bar)
column temp.
35 °C
detector
ESI(+), TOF
injection
5 μL
sample
20 μg/mL in 0.1% formic acid
Opis
Komentarz do analizy
Owoce z rodzaju Vaccinium są popularnym źródłem przeciwutleniaczy antocyjanidynowych. Rodzaj ten obejmuje powszechnie znaną borówkę amerykańską, borówkę brusznicę i borówkę czarną.