Merck
Analiza LC/MS środków odurzających w urządzeniu 2445 Express RP-Amide
Analiza LC/MS środków odurzających w urządzeniu 2445 Express RP-Amide application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Benzoylecgonine solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Cocaethylene solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Nadchloran EDDP
ampule of 10 mg, certified reference material, Cerilliant®
(±)-Methadone solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express RP-Amide, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
składnik fazy ruchomej
Numer produktu
Opis
Cennik
Ammonium formate
eluent additive for LC-MS, LiChropur, ≥99.0%
CONDITIONS
column
Ascentis Express RP Amide, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53913-U)
mobile phase
[A] 10 mM ammonium formate in water; [B] 10mM ammonium formate in acetonitrile; (75:25, A:B)
flow rate
0.2 mL/min
column temp.
35 °C
detector
ESI(+)
injection
2 μL
sample
500 ng/mL in water
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express RP-Amide do skutecznego oddzielania popularnych dodatków do napojów stosowanych w dietetycznej coli.