Merck
Analiza HPLC 998 enancjomerów na 6513 3825 I 2000 (UV przy 278 nm)
Analiza HPLC 998 enancjomerów na 6513 3825 I 2000 (UV przy 278 nm) application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Warfarin
analytical standard
Warfarin
PESTANAL®, analytical standard
(R)-(+)-Warfarin
≥97% (HPLC)
(S)-(−)-Warfarin
≥97% (HPLC)
Zastosowanie
Numer produktu
Opis
Cennik
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V (Method 1)
application for HPLC
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V2
application for HPLC
HPLC Analysis of Warfarin Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V (Method 2)
application for HPLC
Analiza HPLC 998 enancjomerów na celulozie 6513 DMP
application for HPLC
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Astec® CYCLOBOND I 2000 Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CYCLOBOND I 2000, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (20024AST)
mobile phase
[A] acetonitrile; [B] acetic acid; [C] TEA; (100:0.3:0.2, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 278 nm
injection
2 μL
sample
2 mg/mL in mobile phase