Analiza HPLC taksoli na urządzeniu 2445 Express F5
Materiały
Standardowe
kolumna analityczna
column
Ascentis Express F5, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53569-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; (60:40, A:B)
flow rate
0.3 mL/min
column temp.
30 °C
detector
UV, 227 nm
injection
2 μL
sample
25 mg/L in 70:30, water:methanol
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express F5 do skutecznego oddzielania taksoli.