HPLC Analysis of Sotalol Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® V
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Zastosowanie
Numer produktu
Opis
Cennik
kolumna analityczna
column
CHIROBIOTIC V, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (11024AST)
mobile phase
[A] methanol; [B] acetic acid; [C] triethylamine; (99.98:0.01:0.01, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 230 nm