Merck
Analiza HPLC enancjomerów proliny na 6513 3826 T (dodatek do fazy ruchomej kwasu mrówkowego)
Analiza HPLC enancjomerów proliny na 6513 3826 T (dodatek do fazy ruchomej kwasu mrówkowego) application for HPLC
Materiały
kartridż do prekolumny
Numer produktu
Opis
Cennik
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Guard Column
Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Astec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
CHIROBIOTIC T, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (12024AST)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; [C] formic acid; (40:60:0.02, A:B:C)
flow rate
1 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 205 nm
injection
10 μL
sample
200 μg /mL in 50:50 water:methanol