Merck
Analiza HPLC przeciwutleniaczy fenolowych na 2445 Express C18 2,7 μm
Analiza HPLC przeciwutleniaczy fenolowych na 2445 Express C18 2,7 μm application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
≥99.0% (GC), powder
Pentaerythritol tetrakis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyhydrocinnamate)
98%
Tris(2,4-di-tert-butylphenyl) phosphite
1,3,5-Trimethyl-2,4,6-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)benzene
99%
Octadecyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
99%
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express C18, 5 μm HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 10 cm x 3.0 mm I.D., 2.7 μm partcles (53814-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile; [C] 2-propanol;
gradient
Constant 43% C; 37 to 55% B in 3.6 min; held at 55% B for 2.4 min
flow rate
1 mL/min
pressure
4970 psi (343 bar)
column temp.
40 °C
detector
UV, 280 nm
injection
5 μL
sample
5 standards at 20 μg/mL
Opis
Komentarz do analizy
Przeciwutleniacze fenolowe są dodawane do poliestrów w celu kontrolowania procesu ich degradacji. Irgafos 168, Irganox 1010, Ethanox 330, Irganox 1076, BHT i Irgafos 168 są często stosowane jako przeciwutleniacze zapobiegające degradacji polipropylenowych preparatów polimerowych. Ta metoda HPLC służy do ilościowego oznaczania dodatku lub mieszaniny dodatków w materiale polimerowym.