Merck
Analiza HPLC enancjomerów oktopaminy na 6189 CF6-P
Analiza HPLC enancjomerów oktopaminy na 6189 CF6-P application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
(±)-Octopamine hydrochloride
≥95%, solid
CONDITIONS
column
LARIHC CF6-P, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (AZYP Part No.L1001, available from Supelco/Sigma-Aldrich as a custom item.)
mobile phase
[A] methanol: [B] acetonitrile: [C] acetic acid: [D] triethylamine, (70:30:0.3.0.2, A:B:C:D)
flow rate
1 mL/min
column temp.
20 °C
detector
UV, 254 nm
injection
5 μL
sample
Octopamine, 0.3 mg/mL in ethanol
Opis
Opis ogólny
Cyklofruktany to cykliczne oligosacharydy i najnowsza klasa chiralnych faz stacjonarnych do HPLC, SFC i HILIC. Wynalezione przez prof. Daniela W. Armstronga i wprowadzone przez AZYP, LLC, kolumny oparte na pochodnych cyklofruktanów LARICH i FRULIC są obecnie dostępne za pośrednictwem Supelco/Sigma-Aldrich. Chiralna faza stacjonarna (CSP) LARIHC CF6-P została opracowana jako pochodna alkilowa cyklofruktanu 6. Wykazała ona wyraźną enancjoselektywność w stosunku do wszystkich rodzajów amin pierwszorzędowych, takich jak aminoalkohole, aminoestry i aminoamidy. Podstawową separację osiągnięto dla prostych alifatycznych amin racemicznych, które nie zawierały żadnej innej funkcjonalności. W przeciwieństwie do wszystkich obecnych chiralnych faz stacjonarnych z eterem koronowym, nowa kolumna działa bardziej efektywnie z rozpuszczalnikami organicznymi i cieczami nadkrytycznymi. Wydaje się również, że ma ona duże możliwości w zakresie separacji na skalę preparatywną. Żadna inna istniejąca faza nie może skutecznie rozdzielać amin pierwszorzędowych tak dobrze, jak faza LARIHC CF6-P. Ostatnie badania wykazały, że faza ta może rozdzielić 93% testowanych racemicznych amin pierwszorzędowych.
Informacje prawne
LARIHC is a trademark of AZYP, LLC