Merck
Analiza HPLC luteiny na aparacie 2445 Express C18
Analiza HPLC luteiny na aparacie 2445 Express C18 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Luteina
analytical standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
sample preparation
SPE (Solid Phase Extraction)
column
Ascentis Express C18, 5 cm × 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53822-U)
mobile phase
[A] Acetonitrile; [B] Water; (90:10, A:B)
flow rate
1.0 mL/min
pressure
2581 psi (178 bar)
column temp.
30 °C
detector
UV, 450 nm
injection
0.3 μL
sample
0.10 mg/mL of Lutein in 50/50 MeOH/THF
Opis
Komentarz do analizy
Analiza luteiny jest istotna dla zastosowań farmaceutycznych, nutraceutycznych, spożywczych, karmy dla zwierząt domowych oraz pasz dla zwierząt i ryb. Metoda ta wykorzystuje kolumnę 2,7 μm 2445 Express C18 do szybkiej analizy luteiny w czasie poniżej dwóch minut z detekcją UV.