Merck
Analiza HPLC wzorca białka na 7938 A400 Protein C4
Analiza HPLC wzorca białka na 7938 A400 Protein C4 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
HPLC protein standard mixture
analytical standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
BIOshell A400 Protein C18 Column
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm, 3.4 μm particle size
CONDITIONS
column
BIOShell A400 C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 3.4 μm particles (67463-U)
mobile phase
[A] (water, 0.1% TFA); (acetonitrile, 0.08% TFA), 75:25; [B] (water, 0.1% TFA); (acetonitrile, 0.08% TFA), 25:75
flow rate
0.3 mL/min
gradient
0 to 75% B in 15 min
pressure
2800 psi (193 bar)
column temp.
30 °C
detector
UV, 215 nm
injection
2 μL
sample
ribonuclease A, cytochrome c, holo-transferrin and myoglobin 1 mg in mobile phase A
Opis
Komentarz do analizy
Analiza wzorca białka o różnej hydrofobowości na BIOshell A400 Protein C18 w celu porównania selektywności i czasów retencji.