Merck
Analiza HPLC konserwantów kosmetycznych na 2445 Express RP-Amide
Analiza HPLC konserwantów kosmetycznych na 2445 Express RP-Amide application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
2-Phenoxyethanol
analytical standard
1-Phenoxy-2-propanol
≥93%
Benzyl 4-hydroxybenzoate
99%
Methyl Paraben
PESTANAL®, analytical standard
Etyloparaben
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Propylparaben
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express RP-Amide, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express RP-Amide, 10 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53918-U)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; (60:40, A:B)
flow rate
0.6 mL/min
pressure
2900 psi (200 bar)
column temp.
50 °C
detector
UV, 250 nm
injection
1 μL
sample
methyl-, benzylparaben (50 mg/L), ethylparaben (30 mg/L), propyl-, butylparaben (100 mg/L), 2-phenoxyethanol (1.5 g/L),1-phenoxy-2-propanol (3 g/L), all in 40% methanol
Opis
Komentarz do analizy
Biorąc pod uwagę publikację Borremans, M. et.al. 2004, Chromatographia 59: 47-53 jako odniesienie, metoda ta jest o 10% szybsza, ale z lepszą rozdzielczością par krytycznych; w tym przypadku minimalna rozdzielczość USP wynosi 2,4.