Merck
Analiza HPLC albuminy surowicy bydlęcej (BSA) na 7691 SEC-300 w porównaniu z 7690 SEC-300, wpływ wielkości cząstek na rozdzielczość
Analiza HPLC albuminy surowicy bydlęcej (BSA) na 7691 SEC-300 w porównaniu z 7690 SEC-300, wpływ wielkości cząstek na rozdzielczość application for HPLC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Zenix® SEC-300 Gel Filtration Column, 3 μm
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 3 μm particle size, stainless steel
SRT® SEC-300 Gel Filtration Column, 5 μm
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size, stainless steel
CONDITIONS
column
SRT SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 5 μm, 300 Å particles (Z777051)
column
Zenix SEC-300, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm, 300 Å particles (Z777033)
mobile phase
150 mM sodium phosphate, pH 7
flow rate
1 mL/min
column temp.
ambient
detector
UV, 214 nm
injection
10 μL
sample
5 mg/mL, BSA
Opis
Informacje prawne
SRT is a registered trademark of Sepax Technologies
Zenix is a registered trademark of Sepax Technologies