Merck
Analiza HPLC bisfenolu A, dimetylobisfenolu A i nonylofenolu w urządzeniu 2445 Express RP-Amide (detekcja UV)
Analiza HPLC bisfenolu A, dimetylobisfenolu A i nonylofenolu w urządzeniu 2445 Express RP-Amide (detekcja UV) application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Alkylphenol Internal Standard Mix 7-solution for DIN EN ISO 18857-2
in acetone, analytical standard
Alkylphenol Kit for DIN EN ISO 18857-2
analytical standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express RP-Amide, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express RP-Amide, 5 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53922-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile
gradient
50 to 100% B in 10 min
flow rate
1.0 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 280 nm
injection
10 μL
sample
50 mg/L of each in 50:50, water: acetonitrile
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność Ascentis Express C18 do skutecznego oddzielania związków związanych z ostropestem plamistym