Merck
HPLC Analysis of Aflatoxins on Ascentis® Express C18
HPLC Analysis of Aflatoxins on Ascentis® Express C18 application for HPLC
Materiały
Standardowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Aflatoxin Mix 4 solution
analytical standard
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express C18, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express C18, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 μm particles (53823-U)
mobile phase
[A] water; [B] methanol; [C] acetonitrile; (720:120:120, A:B:C) containing 0.780 g/L potassium bromide, 230 μL/L nitric acid
flow rate
0.400 mL/min
pressure
4568 psi (315 bar)
column temp.
35 °C
detector
FLD excitation = 360 nm, emission = 440 nm
injection
20 μL
sample
200 μL spiked 84:16 acetonitrile:di water in 880 μL di water, Spike concentrations: B1 = 16 ppb; B2 = 4 ppb; G1 = 16 ppb; B2 = 4 ppb
Opis
Komentarz do analizy
Aflatoksyny to kompleks blisko spokrewnionych toksyn wytwarzanych jako wtórne metabolitów grzybów. Występują w zbożach i orzechach, takich jak kukurydza, pszenica lub orzeszki ziemne. Są one wytwarzane przez Aspergillus flavus i A. Parasiticus. Członkowie grupy obejmują aflatoksynę b1, aflatoksynę b2, aflatoksynę g1, aflatoksynę g2, aflatoksynę m1 i aflatoksynę m2.