Merck
Analiza HPLC 16 związków triazyny i fenylomocznika w 2445 Express RP-Amide, zmodyfikowany gradient
Analiza HPLC 16 związków triazyny i fenylomocznika w 2445 Express RP-Amide, zmodyfikowany gradient application for HPLC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Ascentis® Express RP-Amide, 2.7 μm HPLC Column
2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
CONDITIONS
column
Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 3 mm I.D., 2.7 μm particles (53919-U)
mobile phase
[A] water; [B] acetonitrile
gradient
10 to 25% B in 30 min; 25 to 60% B in 15 min; held at 60% B for 5 min
flow rate
0.4 mL/min
column temp.
35 °C
detector
UV, 240 nm
injection
5 μL
sample
20 mg/L each (except terbuthylazin desethyl and terbuthylazine 60 mg/L) in 60:40, water: acetonitrile
Opis
Komentarz do analizy
Ta aplikacja demonstruje przydatność kolumny Ascentis Express RP-Amide do wydajnego rozdzielania 16 związków triazyny i fenylomocznika. Niższa temperatura kolumny
może poprawić rozdzielczość pary krytycznej.