Merck
Analiza GC związków zapachowych Potpourri na 2588 10
Analiza GC związków zapachowych Potpourri na 2588 10 suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SUPELCOWAX 10 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
column
SUPELCOWAX 10, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24079)
oven
50 °C (0 min), then 8 °C/min to 270 °C (35 min)
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 280 °C
carrier gas
helium, 25cm/ sec set at 110°C
injection
0.1 μL 100:1 split
liner
4 mm I.D. cup injector
sample
Mixture of Potpourri Fragrance Compounds, neat