Merck
Analiza GC substancji chemicznych z listy pozytywnej (mieszanina 5) na 3325-5ms
Analiza GC substancji chemicznych z listy pozytywnej (mieszanina 5) na 3325-5ms suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SLB®-5ms Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
CONDITIONS
column
SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (28471-U)
oven
80 °C (2 min), 5 °C/min to 300 °C (4 min)
inj. temp.
250 °C
MSD interface
300 °C
scan range
m/z 40-450
carrier gas
helium, 1 mL/min constant
injection
1.0 μL splitless (1 min)
sample
each pesticide at 20 ppm in acetone