Merck
Analiza GC wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w grillowanym hamburgerze na 2833-608(20 m x 0,18 mm I.D., 0,18 μm) po oczyszczeniu QuEChERS przy użyciu 5225 QuE Z-Sep, szybka analiza GC
Analiza GC wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) w grillowanym hamburgerze na 2833-608(20 m x 0,18 mm I.D., 0,18 μm) po oczyszczeniu QuEChERS przy użyciu 5225 QuE Z-Sep, szybka analiza GC suitable for GC, application for SPE
Materiały
probówka lub płytka SPE
Numer produktu
Opis
Cennik
Supel QuE
Non-Buffered Tube 1, pk of 50
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Supel QuE
Empty Centrifuge Tube with Lid, centrifuge tube volume 50 mL, pk of 50, suitable for EN 15662:2008 per BS
CONDITIONS
sample preparation
Dispersive (QuEChERS)
sample/matrix
grilled hamburger spiked with PAHs at 100 ng/g
extraction tube
Sodium chloride/magnesium sulfate (55294-U)
extraction process
add 25 mL acetonitrile, contents of unbuffered salt tube (55294-U); shake for 5 minutes; centrifuge for 5 minutes at 3200 rpm
clean-up tube
Supel QuE Z-Sep tube (55403-U)
clean-up process
transfer 3 mL of acetonitrile layer into a Supel QuE Z-Sep cleanup tube (55403-U); shake 1 minute; centrifuge for 3 minutes at 3400 rpm; remove 1 mL supernatant for GC-MS analysis
column
SPB-608, 20 m x 0.18 mm I.D. x 0.18 μm
oven
60 °C (1 min), 25 °C/min to 275 °C, 10 °C/min to 300 °C (13 min)
inj. temp.
265 °C
detector
MS-SIM
MSD interface
300 °C
carrier gas
helium, 1.5 mL/min constant flow
injection
1 μL splitless (1 min.)
liner
4 mm I.D. FocusLiner with taper
sample
grilled hamburger extract
Opis
Komentarz do analizy
Wstępna obróbka próbki: Umieścić 5 g zmielonej próbki hamburgera w 50 ml probówce wirówkowej (55248-U). Dodać 100 ng/g docelowych WWA i wzorców wewnętrznych. Pozostawić na 10 minut. Dodać 5 ml wody i homogenizować.
Ta aplikacja demonstruje zastosowanie dyspersyjnej SPE lub QuEChERS do ekstrakcji i oczyszczania grillowanego hamburgera do analizy GC-MS wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Sorbent Z-Sep został użyty na etapie oczyszczania i stwierdzono, że redukuje tło i zapewnia odzysk >80% dla większości badanych WWA.
Informacje prawne
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
SPB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC