Merck
Analiza GC węglowodorów w benzynie na 2719 DH, izotermiczna
Analiza GC węglowodorów w benzynie na 2719 DH, izotermiczna suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Petrocol® DH Capillary GC Column
L × I.D. 100 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
CONDITIONS
column
Petrocol DH, 100 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm (24160-U)
oven
60 °C
inj. temp.
250 °C
detector
FID, 250 ºC
carrier gas
helium, 19-21 cm/sec
injection
0.1 μL, 100:1 split
Opis
Komentarz do analizy
Szczegółowa analiza węglowodorów (DHA) jest przeprowadzana na długich kolumnach niepolarnych. Elucja następuje w kolejności od najniższej do najwyższej temperatury wrzenia. Przedstawiony chromatogram dotyczy próbki benzyny przy użyciu 100 m kolumny Petrocol DH. Długa kolumna i izotermiczna temperatura pieca 60ºC pozwalają na rozdzielenie wielu składników w tej złożonej próbce. Zidentyfikowane związki obejmują zakres od propanu (pik 1) do 1-metylonaftalenu (pik 96). Istnieją biblioteki indeksów retencji dla tej kolumny, co zwiększa jej użyteczność.
Informacje prawne
Petrocol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany