Merck
Analiza GC oleju opałowego #4 na 892-1(15 m x 0,10 mm I.D., 0,10 μm), szybka analiza GC
Analiza GC oleju opałowego #4 na 892-1(15 m x 0,10 mm I.D., 0,10 μm), szybka analiza GC suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
Equity-1 Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.10 μm
CONDITIONS
carrier gas
hydrogen, 45 cm/sec constant
column
Equity-1, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28039-U)
detector
FID, 350 °C
inj. temp.
250 °C
injection
0.3 μL, 200:1 split, 0.02 min pre-injection dwell time
liner
2 mm I.D., straight
oven
80 °C, 50 °C/min to 325 °C
sample
No.4 Fuel Oil standard, 50 mg/mL in hexane (47535-U)