Merck
Analiza GC alkoholi we krwi w ludzkim osoczu na 2588 10 po SPME przy użyciu włókna 60 μm 1199
Analiza GC alkoholi we krwi w ludzkim osoczu na 2588 10 po SPME przy użyciu włókna 60 μm 1199 suitable for GC, application for SPME
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
SUPELCOWAX 10 Capillary GC Column
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.50 μm
CONDITIONS
sample/matrix
blood alcohols at concentrations indicated in human plasma
SPME fiber
60 μm Carbowax
extraction
headspace, 50 °C (5 min)
desorption process
220 °C, 2 min
column
SUPELCOWAX 10, 30 m × 0.25 mm I.D., 0.50 μm (24284)
oven
35 °C (2 min), 10 °C/min to 125 °C (1 min)
detector
FID, 200 °C
carrier gas
helium, 1.0 mL/min constant
injection
10:1 split
liner
0.75 mm I.D. SPME liner
Opis
Informacje prawne
Carbowax is a registered trademark of Union Carbide
null