Merck
Analiza GC związków aromatycznych w benzynie reformułowanej na TCEP
Analiza GC związków aromatycznych w benzynie reformułowanej na TCEP suitable for GC
Materiały
kolumna analityczna
Numer produktu
Opis
Cennik
TCEP Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.44 μm
CONDITIONS
column
TCEP, 60 m x 0.25 mm I.D., 0.44 μm (24153)
oven
50 °C (3 min), 10 °C/min to 140 °C (35 min)
inj. temp.
220 °C
detector
FID, 170 °C
carrier gas
helium, 30 cm/sec constant
injection
1 μL, 100:1 split
liner
4 mm I.D. FocusLiner inlet liner with taper
sample
Reformulated gasoline
Opis
Informacje prawne
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.