Analiza GC pestycydów rolniczych (standard) na 3325-5ms
Materiały
kolumna analityczna
CONDITIONS
column
SLB-5ms, 30 m x 0.25 mm I.D, 0.25 μm (28471-U)
oven
100 °C (1 min), 10 °C/min to 300 °C (5 min)
inj. temp.
250 °C
MSD interface
300 °C
scan range
selected ion monitoring (SIM), 7 monitoring groups used
carrier gas
helium, 1 mL/min constant
injection
1.0 μL pulsed (20 psi until 0.20 min), splitless (1.0 min)
liner
4 mm I.D., single taper
sample
29-component pesticide mix plus 1 internal standard, each at 100 ppb in toluene
Opis
Komentarz do analizy
Aplikacja ta ilustruje analizę 29 różnych pestycydów rolniczych o różnych klasyfikacjach i funkcjach. Analizę przeprowadzono metodą GC-MS z wykorzystaniem monitorowania wybranych jonów (SIM), aby umożliwić wykrycie wszystkich związków w stężeniu 100 μg/l. Roztwór wzorcowy
został sporządzony w toluenie, aby zwiększyć jego stabilność i poprawić reakcję niektórych pestycydów. Dodatkowe piki w pierwszej części przebiegu są spowodowane zakłóceniami z rozpuszczalnika.