Merck
Strona głównaWsparcieKalkulatory i aplikacjeTBST do Western Blotting
TBST do Western Blotting
Buforowana sól fizjologiczna z 0,1% detergentem Tween® 20 (TBST) jest skutecznym buforem płuczącym dla wielu testów immunologicznych. Aby przygotować 1 l buforu do płukania TBST, należy dodać 100 ml 10-krotnego roztworu TBS i 1 ml detergentu Tween® 20 do 900 ml wody.
Ten kalkulator umożliwia dokładne przygotowanie 1-krotnego roztworu roboczego TBST, niezależnie od tego, czy przygotowujesz wystarczającą ilość dla pojedynczego eksperymentu, czy dla całego laboratorium. Wprowadź żądaną objętość, kliknij przycisk CALCULATE, a tabela wypełni się ilością każdego potrzebnego składnika.
Stężenia roztworu 1X:
  • Tris: 20 mM
  • NaCl: 150 mM
  • Tween® 20 detergent: 0.1% (w/v)
Kalkulator przepisów TBST