Merck
Strona głównaWsparcieKalkulatory i aplikacje1X PBST do Western Blotting
1X PBST do Western Blotting
Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS) jest izotonicznym roztworem używanym w wielu badaniach biologicznych. Aby przygotować 1 l 1-krotnego roztworu soli fizjologicznej buforowanej fosforanami z detergentem Tween® (PBST), należy dodać 100 ml 10-krotnego PBS i 1 ml detergentu Tween® do 900 ml wody. Ta receptura PBST zawiera 137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4 i 1,8 mM KH2PO4.
Kalkulator receptur PBST umożliwia dokładne przygotowanie buforu płuczącego dla dowolnej mililitrowej objętości. Wprowadź żądaną objętość, kliknij przycisk OBLICZ, a tabela wypełni się ilościami każdego składnika potrzebnego do przygotowania tego popularnego buforu używanego do Western blotting i innych testów immunologicznych.
1X PBST Stężenia roztworu:
  • NaCl: 137 mM
  • KCl: 2.7 mM
  • Na2HPO4: 10 mM
  • KH2PO4: 1,8 mM
  • Tween® 20 detergent: 0,1% (w/v)
Kalkulator przepisów PBST