Merck
Strona głównaWsparcieKalkulatory i aplikacjeRoztwór podstawowy TBS 10X do Western Blots
Roztwór podstawowy TBS 10X do Western Blots
Sól fizjologiczna buforowana Tris (TBS) jest doskonałym buforem do płukania dla wielu rodzajów testów immunologicznych. Aby przygotować 1 L 10-krotnego roztworu podstawowego TBS, rozpuść 24 g Tris i 88 g NaCl w 900 ml wody, a następnie dostosuj pH do 7,6 i końcową objętość do 1 L.
Ten kalkulator umożliwia przygotowanie 10-krotnego roztworu podstawowego buforu do płukania TBS, niezależnie od tego, czy przygotowujesz wystarczającą ilość dla pojedynczego eksperymentu, czy dla całego laboratorium. Wprowadź żądaną objętość i kliknij przycisk CALCULATE. Po prawej stronie tabeli pojawią się prawidłowe ilości każdego odczynnika potrzebne do uzyskania żądanej całkowitej objętości końcowej.
Stężenia roztworu:
  • Tris: 200 mM
  • NaCl: 1500 mM