Strona głównaWsparcieKalkulatory i aplikacje10-krotna sól fizjologiczna buforowana fosforanem (PBS) do blottingu
10-krotna sól fizjologiczna buforowana fosforanem (PBS) do blottingu
Sól fizjologiczna buforowana fosforanami (PBS) jest izotonicznym roztworem używanym w wielu badaniach biologicznych. Ten 10-krotny roztwór PBS zawiera 1,37 M NaCl, 27 mM KCl, 100 mM Na2HPO4 i 18 mM KH2PO4.Aby sporządzić 1 l 10-krotnego roztworu podstawowego PBS, połączyć 17,8 g Na2HPO4, 2.4 g KH2PO4, 80 g NaCl, 2 g KCl i dostosuj końcową objętość do 1 L.
Kalkulator receptur umożliwia dokładne przygotowanie 10X PBS dla dowolnej objętości milimetrowej. Wprowadź żądaną objętość, kliknij przycisk CALCULATE, a tabela wypełni się ilościami każdego potrzebnego składnika.
Stężenia roztworu 10X:
- NaCl: 1.37 M
- KCl: 27 mM
- Na2HPO4: 100 mM
- KH2PO4: 18 mM
INNE KALKULATORY RECEPTUROWE DLA WESTERN BLOTTING BUFFERS & SOLUTIONS
Rozwiązania magazynowe
- 4X SDS Sample Loading Buffer
- 10X Tris-Buffered Saline (TBS) Stock Solution
- Komponenty magazynowe do roztworów do strippingu Western Blot
Bufory do płukania i blokowania
- 1X Tris-Buffered Saline (TBS) Working Solution
- 1X Tris-Buffered Saline, 0.1% Tween® 20 Detergent (TBST)
- 1X PBS (sól fizjologiczna buforowana fosforanami)
- 1X sól fizjologiczna buforowana fosforanami, 0.1% Tween® 20 Detergent (PBST)
- Bufor blokujący suche mleko beztłuszczowe (NFDM)
- Bufor blokujący albuminę surowicy bydlęcej (BSA)
Roztwory do strippingu