Merck
Strona głównaUsługiTesty kontraktowe BioReliance®Testowanie wydania produktu końcowegoTestowanie dopuszczenia produktu końcowego w terapii komórkowej i genowej
Testowanie dopuszczenia produktu końcowego w terapii komórkowej i genowej
Testowanie produktu końcowego
Jako deweloper lub producent terapii komórkowych i genowych, musisz wybrać wiarygodnego partnera usługowego, aby odnieść sukces kliniczny i komercyjny. Podzielamy Twoje zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznego i dobrze scharakteryzowanego produktu, dlatego współpracuj z nami w zakresie testowania końcowego uwalniania produktu - korzystając z naszego doświadczenia, aby zapewnić pacjentom terapię. Nasz zespół ekspertów skonsultuje się z Tobą, aby opracować konkretny program testowy, korzystając z szeregu dostępnych testów platformowych do końcowego uwalniania produktu. Możemy pomóc w spełnieniu unikalnych wymagań logistycznych, regulacyjnych i technicznych związanych z zaawansowaną terapią z wykorzystaniem metod testowania bezpieczeństwa biologicznego i charakterystyki.
In vivo terapia genowa
.
Ilustracja wektorowa AAV
AAV
Ilustracja lentiwirusa
Wektor lentiwirusowy
Ilustracja przedstawiająca adenowirusa
Wektor adenowirusowy
W celu uwolnienia produktu końcowego należy potwierdzić tożsamość końcowego produktu wektorowego. Testy te mogą obejmować sekwencjonowanie genu będącego przedmiotem zainteresowania, miano zakaźności, miano genomowe i testowanie siły działania. Należy przeanalizować sterylność, mykoplazmę i poziomy endotoksyny. Ponadto należy określić właściwości produktu końcowego, które mogą obejmować agregację wektora, pH, osmolalność, wygląd i cząstki stałe.
Terapia komórkowa: Autologiczna i allogeniczna
Ilustracja przedstawiająca immunoterapię
Immunoterapie
Ilustracja przedstawiająca terapię komórkami macierzystymi
Terapie komórkami macierzystymi
Przed ostatecznym zwolnieniem produktu, komórki do infuzji muszą zostać przeanalizowane pod kątem bezpieczeństwa i potwierdzenia atrybutów specyficznych dla produktu. Testy bezpieczeństwa obejmują sterylność/bioburden, mykoplazmę i poziomy endotoksyny. Ponadto, na komórkach transdukowanych wektorem można przeprowadzić testy zdolności do replikacji w celu potwierdzenia braku wirusa zdolnego do replikacji. Testy charakterystyki produktu w celu oceny siły działania, tożsamości i czystości powinny być również przeprowadzane w razie potrzeby w celu wsparcia ostatecznego zwolnienia produktu.
BioReliance® Cell Gene Therapy Final Product Release Testing
Badanie bezpieczeństwa biologicznego
  • Sterylność
  • Mycoplasma
  • Endotoksyna (LAL)
  • Kompetentny do replikacji wirus
Charakterystyka specyficzna dla produktu
  • Tożsamość
  • Czystość/Rezidualność
  • Potencjał: ekspresja białka, funkcja
  • Wykrywanie wariantów i subpopulacji
  • Miano zakaźne i genomowe
  • Agregacja
  • Charakterystyka fizykochemiczna
  • Charakterystyka białka kapsydu
Testy stabilności i przechowywanie
.
Oferujemy niestandardowe programy, które spełniają wytyczne ICH i pomagają zrozumieć wpływ warunków środowiskowych - temperatury, wilgotności, światła i interakcji pojemnika - na terapię. Program testowania stabilności może obejmować:
  • Zaplanowane warunki przechowywania
  • Zaplanowany skład
  • Produkcyjne etapy przechowywania<
  • Warunki stresowe
  • Wysyłka/transport
  • Ładowanie do urządzeń dostarczających
Usługi regulacyjne i techniczne, przegląd i ocena danych, pisanie raportów, udzielanie odpowiedzi organom regulacyjnym - oferujemy to wszystko i wiele więcej. Aby skontaktować się z naszymi ekspertami w sprawie testów uwalniania produktów terapii komórkowej i genowej, skorzystaj z naszego formularza odpowiedzi już dziś.
Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się więcej lub poprosić o wycenę