Uproszczenie formuł półstałych
Wysokiej jakości surowce farmaceutyczne wspierane globalnym wsparciem regulacyjnym
Znalezienie odpowiedniej substancji pomocniczej, która odpowiada Twoim potrzebom, a także wymaganiom regulacyjnym, może być skomplikowanym wyzwaniem w formulacji półstałej. Nasze zaróbki do półstałych postaci dawkowania wspierają szybką formulację i łatwą lokalną aplikację, a także zgodność z przepisami maści, kremów, żeli, czopków i plastrów.
Oferujemy kompleksową gamę produktów na całym świecie. Wybierając nasze wysokiej jakości surowce, skorzystasz nie tylko z naszego programu Emprove®, ale także z naszej wiedzy regulacyjnej i globalnego wsparcia, umożliwiając szybsze wprowadzenie produktu na rynek i zmniejszenie ryzyka regulacyjnego.
Czytaj więcej
Popularne kategorie produktów
Products
Wzmacniacze penetracji: Urea & DMSO
Aby zwiększyć biodostępność aplikacji transdermalnych, oferujemy szereg wysokiej jakości produktów, wytwarzanych zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GMP.
Mocznik
- Jedyny na rynku mocznik klasy API z CEP i DMF
- Spełnia wymogi regulacyjne zgodnie z wytycznymi GMP ICHQ7; jest zgodny z Ph Eur, BP i USP /li>
- Obejmuje testy mikrobiologiczne i melaminowe
- Emprove® Expert grade, aby spełnić wymagania dotyczące zastosowań wysokiego ryzyka
DMSO
- Zgodny z Ph Eur, USP i ChP oraz spełnia wytyczne IPEC-PQG GMP
- Obejmuje badania mikrobiologiczne i endotoksyn
- Emprove® Expert grade, aby spełnić wymagania dotyczące zastosowań wysokiego ryzyka
Polymers for Topical & Transdermal Formulations: PVA & PEG
Zdolność tych surowców do miejscowego dostarczania szerokiej gamy cząsteczek leków sprawia, że są one idealnymi nośnikami, pomagającymi w pełni wykorzystać półstałe formulacje.
Alkohol poliwinylowy
Alkohol poliwinylowy (PVA) to syntetyczny polimer, który może być stosowany jako główny składnik i materiał matrycy dla preparatów półstałych. Jest on zwykle stosowany w kremach do stosowania miejscowego, żelach, a także w plastrach transdermalnych.
Nasze portfolio oferuje szeroką gamę gatunków PVA o różnych lepkościach, masach cząsteczkowych i stopniach hydrolizy. W ten sposób możemy zapewnić wysokiej jakości produkt o odpowiednich właściwościach potrzebnych do konkretnego zastosowania. Dodatkowe zastosowania PVA poza preparatami do stosowania miejscowego i przezskórnego obejmują leki okulistyczne i doustne stałe postacie dawkowania.
Glikol polietylenowy
Glikole polietylenowe (PEG) są szeroko stosowane w kremach i maściach, a także służą jako baza czopków. PEG są nielotne, mają wyjątkowy profil bezpieczeństwa i bardzo szeroki zakres zastosowań.
Konsystencję półstałych preparatów można łatwo zdefiniować i dostosować poprzez zmieszanie ciekłych PEG o niskiej masie cząsteczkowej ze stałymi lub pastowatymi PEG o wyższej masie cząsteczkowej. Mieszanie PEG w ten sposób jest wspierane, ponieważ stałe PEG nie są rozpuszczalne w ciekłych PEG; niemniej jednak takie preparaty mają doskonałą rozpuszczalność i dobre zachowanie rozpuszczania w wodzie.
Korzyści
- Szeroki zakres typów PVA i PEG dla wielu zastosowań
- Materiał wielokompendialny
- Program Emprove® Program i dokumentacja
- Dodatkowe specyfikacje PVA przewyższające wymagania norm w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i dobrej tolerancji
Powiązane zasoby dotyczące produktów
- Flyer: Simplify Your Semi-solid Formulations
Browse the PDF flyer showcasing the portfolio of high-quality raw materials.
- Article: Criteria for Selecting Preservatives Used in Liquid Formulation
Znajdź kluczowe kwestie dotyczące wyboru i stosowania środków konserwujących w szeregu różnych zastosowań terapeutycznych, w tym miejscowych, doustnych, przezśluzówkowych, wziewnych i doustnych, a także do wstrzykiwań.
- Article: Comparison of Preservatives Used in Various Therapeutic Applications
- Brochure: Polyethylene glycols
Discover the versatility of PEGs for every application.
Narzędzia internetowe
- Formulation Product Finder
Quickly sort our excipients and API portfolio by dosage form, application, and many other parameters.
- Pharmaceutical Application Guide
Explore products and services for each step of your pharmaceutical manufacturing process.