Kluczowe dokumenty
V900881
Poly(ethylene glycol)
Vetec™, reagent grade, average Mn 6,000 Da
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
masa cząsteczkowa
average Mn 6,000 Da
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?