Key Documents
V900483
Trizma® base
≥99%, crystalline powder, reagent grade, Vetec™
Synonim(y):
2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol, THAM, Tris base, Tris(hydroxymethyl)aminomethane, Trometamol
About This Item
Polecane produkty
product name
Trizma® base, Vetec™, reagent grade, ≥99%
klasa czystości
reagent grade
opis
aminopeptidase substrate
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Postać
crystalline powder
pH
10.5-12
przydatny zakres pH
7-9
pKa (25°C)
8.1
tw
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 0.667 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
ciąg SMILES
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
Klucz InChI
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the evanescent absorption analysis of NADPH.
- In the autoxidation studies of oxymyoglobin.
Inne uwagi
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1