Kluczowe dokumenty
V900399
L-Cysteine hydrochloride
≥98%, , Vetec™
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
L-Cysteine hydrochloride, Vetec™, reagent grade, ≥98%
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98%
ciąg SMILES
Cl[H].N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH/c4-2(1-7)3(5)6;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H/t2-;/m0./s1
Klucz InChI
IFQSXNOEEPCSLW-DKWTVANSSA-N
Działania biochem./fizjol.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)