Kluczowe dokumenty
V900312
Trizma® hydrochloride
Vetec™, reagent grade, ≥99%
Synonim(y):
TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Postać
crystalline powder
przydatny zakres pH
7.0-9.0
pKa (25°C)
8.1
rozpuszczalność
water: 0.666 g/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Klucz InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1