Kluczowe dokumenty
V900169
Ammonium thiocyanate
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
Ammonium rhodanide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
ciśnienie pary
0.000114 hPa ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
Formularz
crystals
pH
4.5-6.0 (25 °C, 5% in water)
mp
152-154 °C (lit.)
ciąg SMILES
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Klucz InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?