Kluczowe dokumenty
909009
Ammonium thiocyanate
free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥97.5%
Synonim(y):
Ammonium rhodanide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
linia produktu
Redi-Dri™
Próba
≥97.5%
Formularz
powder
pH
4.5-6 (25 °C, 5% in water)
mp
152-154 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
ślady kationów
Fe: ≤3 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
ciąg SMILES
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
Klucz InChI
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Increased efficiency –Eliminate time and effort of loosening hardened powders
- Safety– Avoid risks of using tools of force to break up clumps
- Economy –Faster preparation and solvation increase productivity and reduce costs
- Assured quality –Excellent, expert-tested quality with no anti-caking agents
- Flexible volumes – Available from research amounts to scale-up quantities
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Redi-Dri™ zapobiega wchłanianiu wilgoci i tworzeniu się grudek przez higroskopijne proszki, takie jak sole nieorganiczne, pozostawiając za każdym razem sypkie sole.