V900091
Oxalic acid dihydrate
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonim(y):
Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
gęstość pary
4.4 (vs air)
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
98%
Postać
powder
mp
104-106 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL, clear, colorless
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Klucz InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1