Kluczowe dokumenty
V800423
Thioglycolic acid
LR, ~80%
Synonim(y):
Mercaptoacetic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
LR
Poziom jakości
gęstość pary
3.2 (vs air)
ciśnienie pary
0.4 mmHg ( 25 °C)
linia produktu
Vetec™
temp. samozapłonu
662 °F
stężenie
~80%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
tw
96 °C/5 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
gęstość
1.326 g/mL at 20 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
thiol
ciąg SMILES
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
Klucz InChI
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
266.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
130 °C - closed cup