Key Documents
V800416
tert-Butanol
AR
Synonim(y):
2-Methyl-2-propanol, tert-Butyl alcohol, Trimethyl carbinol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
AR
gęstość pary
2.5 (vs air)
ciśnienie pary
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
linia produktu
Vetec™
Postać
liquid
temp. samozapłonu
896 °F
granice wybuchowości
8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
tw
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
gęstość
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Klucz InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup