308250
tert-Butanol
suitable for HPLC, ≥99.5%
Synonim(y):
2-Methyl-2-propanol, tert-Butyl alcohol, Trimethyl carbinol
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
2.5 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
896 °F
granice wybuchowości
8 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
<0.050% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
tw
83 °C (lit.)
mp
23-26 °C (lit.)
gęstość
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 230 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 300-350 nm Amax: 0.01
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Klucz InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Used in the analysis of volatile organic compounds (VOCs) in alcoholic beverages by GC coupled to Flame Ionization Detector (FID).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol