klasa czystości
LR
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99%
Postać
crystals
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
ciąg SMILES
[K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O
InChI
1S/K.Mn.4O/q+1;;;;;-1
Klucz InChI
VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3