klasa czystości
AR
ciśnienie pary
1 mmHg ( 745 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99.8%
Postać
solid
pH
~6.9 (20 °C, 50 g/L)
mp
681 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
ciąg SMILES
[K+].[I-]
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
Klucz InChI
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3