klasa czystości
AR
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99.9%
Postać
crystalline powder
pH
5.5-9.0 (5% in water)
mp
560 °C (lit.)
gęstość
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady kationów
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
ciąg SMILES
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
Klucz InChI
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash