Kluczowe dokumenty
V800322
Potassium hydroxide
AR, pellets, ≥85%
Synonim(y):
Caustic potash
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
AR
ciśnienie pary
1 mmHg ( 719 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥85%
Postać
pellets
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp
361 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: soluble 1120 g/L
ślady anionów
carbonate (CO32-): ≤1.0%
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Fe: ≤0.0005%
Na: ≤0.50%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
ciąg SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1