Kluczowe dokumenty
V800249
Manganese(II) sulfate monohydrate
LR, 22-32% Mn basis
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
LR
linia produktu
Vetec™
Formularz
powder
stężenie
22-32% Mn
pH
3.0-3.5 (20 °C, 50 g/L)
ciąg SMILES
O.[Mn++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mn.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Klucz InChI
ISPYRSDWRDQNSW-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Brain
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)